Läs mer
6-Methoxy-2-naphthol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin) |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3 |
| Formel vikt | 174.0681 |