Läs mer
6-metoxi-2-naftylboronicsyra, TRC
Produktkod. 30481859
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481859 250 mg
30480297 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30481859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM264900250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156641-98-4
Molekylformel C11H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 202.02
Synonym B-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)boronic Acid, (6-Methoxy-2-naphthalenyl)boronic Acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic Acid
IUPAC-namn (6-metoxinaften-2-yl)borsyra
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-naphthylboronic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
Formel vikt 202.0801