Läs mer
6-metoxi-2-naftylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10210100
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10210100 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10210100 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00154DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
CAS 745783-88-4
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H10O3
MDL-nummer MFCD08533285
Kvantitet 5 g
Synonym 6-methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-2-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-2-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-naphthaleneacetaldehyde,6-methoxy-a-oxo-, hydrate 1:1, 2-2-methoxynaphthalen-6-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate
InChI-nyckel BAVQWNGBJSPFBJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)C(=O)C=O
IUPAC-namn 2-(6-metoxinaftalen-2-yl)-2-oxoacetaldehyd;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 214.22
PubChem CID 45074957
Formel vikt 214.22
Procent renhet 97%