Läs mer
Alfa Aesar™ 6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, 0.5M in THF
Produktkod. 15400736
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400736 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15400736 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H54076.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-2-naphthylmagnesium bromide
CAS 38046-82-1
Molekylformel C11H9BrMgO
MDL-nummer MFCD01311488
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2924
Synonym 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, sogqgmfueumyjd-uhfffaoysa-m, 6-methoxynaphthalen-2-ylmagnesium bromide, 4-fluorobenzylmagnesium chloride 0.25m&, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide, 0.5m in thf, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 6-methoxy-2-naphthylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf
InChI-nyckel SOGQGMFUEUMYJD-UHFFFAOYSA-M
LEDER COC1=CC2=CC=C([Mg]Br)C=C2C=C1
IUPAC-namn magnesium;6-methoxy-2H-naphthalen-2-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 261.40
PubChem CID 11242453
Formel vikt 261.4
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in THF