Läs mer
6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31033282
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31033282 25 g -
31014632 500 g -
31021823 5 g 5g
31023803 10 g 10g
31021048 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31033282 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1311525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 1078-19-9
Molekylformel C11H12O2
MDL-nummer MFCD00001695
Kvantitet 25 g
LEDER O=C1CCCC2=C1C=CC(OC)=C2
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Procent renhet 98%