Läs mer
6-Methoxy-3-[4-(N-benzyloxycarbonyl)piperidinyl]-1,2-benzisoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-3-[4-(N-benzyloxycarbonyl)piperidinyl]-1,2-benzisoxazole |
| CAS | 84163-07-5 |
| Molekylformel | C21H22N2O4 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 4-(6-Methoxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O4/c1-25-17-7-8-18-19(13-17)27-22-20(18)23-11-9-16(10-12-23)21(24)26-14-15-5-3-2-4-6-15/h2-8,13,16H,9-12,14H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(noc2c1)N3CCC(CC3)C(=O)OCc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | benzyl 1-(6-methoxy-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidine-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.41 |
| Formel vikt | 366.158 |