Läs mer
6-Methoxy-4-methylcarbostyril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-4-methylcarbostyril |
| CAS | 5342-23-4 |
| Molekylformel | C11H11NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Methoxy-4-methyl-2(1H)-quinolinone, 4-Methyl-6-methoxy-2-quinolone, 4-Methyl-6-methoxycarbostyril, 4-Methyl-6-methoxyquinolin-2(1H)-one, NSC 2195 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-5-11(13)12-10-4-3-8(14-2)6-9(7)10/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1ccc2NC(=O)C=C(C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-4-methyl-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vikt | 189.079 |