Läs mer
6-metoxi-4-pyrimidinamin, TRC
Produktkod. 30481550
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30481550 2 g
1 options
Produktkod. 30481550 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2716402G
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
CAS 696-45-7
Molekylformel C5H7N3O
Kvantitet 2 g
Synonym 4-Amino-6-methoxy-pyrimidine,, 4-Amino-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-aminopyrimidine, 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
LEDER COc1cc(N)ncn1
Molekylvikt (g/mol) 125.13
Formel vikt 125.0589