missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methoxy-5-nitroisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-5-nitroisoquinoline |
| CAS | 72677-92-0 |
| Molekylformel | C10 H8 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O3/c1-15-9-3-2-7-6-11-5-4-8(7)10(9)12(13)14/h2-6H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2cnccc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-5-nitroisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vikt | 204.0535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?