Läs mer
6-Methoxy-8-nitroquinoline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-8-nitroquinoline |
| CAS | 85-81-4 |
| Molekylformel | C10H8N2O3 |
| MDL-nummer | MFCD00006802 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=[N+](C1=C2N=CC=CC2=CC(OC)=C1)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.18 |
| Procent renhet | 98% |