Läs mer
6-Methoxy-m-cresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-m-cresol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3 |
| Formel vikt | 138.0681 |