Läs mer
6-Methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 83732-72-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7H13Cl2N3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O.2ClH/c1-9-7-5(8)3-4-6(10-7)11-2;;/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10);2*1H |
| LEDER | CNC1=C(C=CC(=N1)OC)N.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-2-N-methylpyridine-2,3-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.1 |
| Formel vikt | 225.0436 |
| Visa mer |