missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(Methoxycarbonyl)-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Methoxycarbonyl)-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 917252-78-9 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(4-Methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-3-5-12(6-4-11)14-10-18-9-13(16(19)20-2)7-8-15(18)17-14/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc2nc(cn2c1)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vikt | 266.1055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?