Läs mer
6-(Methoxycarbonyl)-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Methoxycarbonyl)-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 917252-78-9 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(4-Methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-11-3-5-12(6-4-11)14-10-18-9-13(16(19)20-2)7-8-15(18)17-14/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc2nc(cn2c1)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vikt | 266.1055 |