Läs mer
6-Methoxyflavanone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11420768
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11420768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25240.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3034-04-6
MDL-nummer MFCD00017484
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxyflavanone
Smältpunkt 141°C to 143°C
Molekylformel C8H8F3N
Kvantitet 1 g
Beilstein 248912
Synonym 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine
InChI-nyckel ZSKQIFWUTUZAGF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)C(F)(F)F
IUPAC-namn [2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Molekylvikt (g/mol) 175.15
PubChem CID 76447
Formel vikt 254.29
Procent renhet 98%