missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-metoxindol-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 16732-73-3 |
| Molekylformel | C10H9NO3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 6-Methoxy-1H-indole-2-carboxylic Acid, 6-Methoxyindole-2-carboxylic Acid, NSC 27988 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c1-14-7-3-2-6-4-9(10(12)13)11-8(6)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1ccc2cc([nH]c2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-metoxi-1H-indol-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.18 |
| Formel vikt | 191.0582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?