Läs mer
6-Methoxyindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxyindole |
| CAS | 3189-13-7 |
| Molekylformel | C9H9NO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 6-Methoxy-1H-indole, 6-(Methyloxy)-1H-indole, NSC 92517 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-11-8-3-2-7-4-5-10-9(7)6-8/h2-6,10H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-methoxy-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.0684 |