Läs mer
6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin), Mikromol™
Beskrivning
6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin) |
| CAS | 5111-66-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Methoxynaphthalen-2-ol (Hydroxynerolin) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H10 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Imp. H (EP), Hydroxynerolin, Naproxen Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-methoxynaphthalen-2-ol |
| Visa mer |