Läs mer
6-metoxynaftalen-2-boronsyra, 95 %
Produktkod. 11329605
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329605 5 g 5g
11319605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19060.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 156641-98-4 | C11H11BO3 | 202,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156641-98-4
Molekylformel C11H11BO3
Molekylvikt (g/mol) 202.02
MDL-nummer MFCD03093087
InChI-nyckel GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-methoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-methoxynaphthalene-2-boronic acid, 6-methoxy-2-naphthyl boronic acid, 2-methoxynaphthalene-6-boronic acid, boronic acid, 6-methoxy-2-naphthalenyl, 6-methoxy-2-naphthalenyl boronic acid, acmc-209deh, ksc489k9r
PubChem CID 4641692
IUPAC-namn (6-metoxinaftalen-2-yl)borsyra
LEDER COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
Smältpunkt ∽245°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 7636998
Formel vikt 202.02
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.