Läs mer
6-metoxynaftalen-2-karboxylsyra (6-metoxi-2-naftosyra; 2-karboxy-6-metoxynaftalen), Mikromol™
Beskrivning
6-metoxinaftalen-2-karboxylsyra (6-metoxi-2-naftosyra; 2-karboxy-6-metoxynaftalen)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene) |
| CAS | 2471-70-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C12 H10 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Naproxen Imp. O (EP), Naproxen USP Related Compound A, Naproxen USP RC A, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene, Naproxen Related Compound A, Naproxen Impurity O |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-metoxisenaftalen-2-karboxylsyra |
| Visa mer |