missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methoxynicotinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxynicotinamide |
| CAS | 7150-23-4 |
| Molekylformel | C7H8N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-11-6-3-2-5(4-9-6)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| LEDER | COc1ccc(cn1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 6-methoxypyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.15 |
| Formel vikt | 152.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?