Läs mer
6-metoxipyrid-2-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10789595
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10789595 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10386714 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10789595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08464DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 17920-35-3
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD04972542
InChI-nyckel DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
PubChem CID 580053
IUPAC-namn 6-metoxipyridin-2-amin
LEDER COC1=CC=CC(=N1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxypyrid-2-ylamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%