Läs mer
6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 11392289
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392289 1 g 1g
15497665 5 g 5g
15407675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27263.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 1034297-69-2 | C12H18BNO3 | 235.09 g/mol
Det används som en aktiv läkemedelsintermediär och även i design, struktur-aktivitetsförhållande och karakterisering av utvecklingskandidaten nvp-hsp990.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt och även
i design, struktur-aktivitetsförhållande och karakterisering av utvecklingskandidaten nvp-hsp990.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1034297-69-2
Molekylformel C12H18BNO3
Molekylvikt (g/mol) 235.09
MDL-nummer MFCD06798266
InChI-nyckel VYWCRVNLPOVYJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, pyridine,2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-methoxy pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridine-2-boronicacidpinacolester, 6-methoxypyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridin-2-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-methoxy-2-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyloxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 17750508
IUPAC-namn 2-metoxi-6-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=NC(=CC=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 235.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.