Läs mer
6-metoxipyridin-2-karboxaldehyd, 96 %
Produktkod. 15487377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487377 5 g 5g
15477377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34432.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 54221-96-4 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54221-96-4
Molekylformel C7H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 137.138
MDL-nummer MFCD05664030
InChI-nyckel YDNWTNODZDSPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxypicolinaldehyde, 6-methoxy-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-6-pyridinecarboxaldehyde, 2-formyl-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde, pubchem15345, acmc-1aulb, ksc490s1l
PubChem CID 12325392
IUPAC-namn 6-metoxipyridin-2-karbaldehyd
LEDER COC1=CC=CC(=N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 137.14
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.