Läs mer
6-metoxipyridin-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446038
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446038 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15446038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59652.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26893-73-2 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
CAS 26893-73-2
Smältpunkt 130°C to 134°C
Molekylformel C7H7NO3
MDL-nummer MFCD06800962
Kvantitet 1 g
Synonym 6-methoxypicolinic acid, 6-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy-6-picolinic acid, 2-methoxy-6-picolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-methoxy, picolinic acid, 6-methoxy, 6-methoxy-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15165, 6-methoxypyridine-2-carboxylicacid, acmc-1cccg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel KSWBODXXZITTPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=N1)C(=O)O
IUPAC-namn 6-metoxipyridin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 153.137
PubChem CID 570891
Formel vikt 153.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.