Läs mer
6-Methoxyquinaldine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10573881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10573881 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10573881 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146980010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxyquinaldine
CAS 1078-28-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 61°C to 65°C
Färg Beige to Gray
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H11NO
MDL-nummer MFCD00006761
Kvantitet 1 g
Synonym 6-methoxyquinaldine, 2-methyl-6-methoxyquinoline, quinoline, 6-methoxy-2-methyl, quinaldine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-methyl-quinoline, quinoline,6-methoxy-2-methyl, pubchem5910, acmc-2098xp, 2-methy-6-methoxyquinolinel
InChI-nyckel NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
IUPAC-namn 6-methoxy-2-methylquinoline
Molekylvikt (g/mol) 173.21
PubChem CID 70648
Formel vikt 173.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Fluffy Crystalline Powder