Läs mer
6-metoxykinolin, 98 %
Produktkod. 10052280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10052280 25 g Glasflaska 25g
13428428 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10052280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 179340250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5263-87-6
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00006800
InChI-nyckel HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
IUPAC-namn 6-metoxikinolin
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxyquinoline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18,0 °C till 20,0 °C
Färg Vit till grädde
Densitet 1.1520g/mL, 1.152
Kokpunkt 193,0 °C (50,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,6170 till 1,6240
Kvantitet 25 g
Beilstein 21,85
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 159.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.