Läs mer
6-metoxikinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469263
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469263 5 g 5g
11479263 25 g 25g
11489263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11736.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5263-87-6
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.188
MDL-nummer MFCD00006800
InChI-nyckel HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
IUPAC-namn 6-metoxikinolin
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxyquinoline
Smältpunkt 17°C to 20°C
Densitet 1.152
Kokpunkt 141°C to 145°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.622
Kvantitet 5 g
Beilstein 115244
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 159.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.