Läs mer
6-metoxykinolin, 98 %
Produktkod. 11489263
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489263 100 g 100g
11469263 5 g 5g
11479263 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489263 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11736.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159,188 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5263-87-6
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.188
MDL-nummer MFCD00006800
InChI-nyckel HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
IUPAC-namn 6-metoxikinolin
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxyquinoline
Smältpunkt 17 °C till 20 °C
Densitet 1.152
Kokpunkt 141 °C till 145 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.622
Kvantitet 100 g
Beilstein 115244
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 159.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.