Läs mer
6-Methoxysalicylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416868
Change view
Kvantitet:
0.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416868 10 g 10g
15406868 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60397.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3147-64-6
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.148
MDL-nummer MFCD00674090
InChI-nyckel AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
PubChem CID 591524
IUPAC-namn 2-hydroxi-6-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxysalicylic acid
Smältpunkt 134 °C till 138 °C
Kvantitet 10 g
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.