Läs mer
6-metoxisalicylsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10821891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10821891 10 g 10g
10250220 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10821891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437670100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 3147-64-6
Molekylformel C8H8O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
InChI-nyckel AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
PubChem CID 591524
IUPAC-namn 2-hydroxi-6-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxysalicylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 135,9 °C till 136,4 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methoxysalicylic acid, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.