Läs mer
6-metoxisalicylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methoxysalicylic Acid |
| CAS | 3147-64-6 |
| Molekylformel | C8H8O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-6-methoxybenzenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | OC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-6-metoxybensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.15 |
| Formel vikt | 168.04 |