Läs mer
6-metoxisalicylsyra, TRC
Produktkod. 30473767
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30473767 1 g
1 options
Produktkod. 30473767 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2645101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxysalicylic Acid
CAS 3147-64-6
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Hydroxy-6-methoxybenzenecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
LEDER OC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxy-6-metoxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.04