Läs mer
6-Methoxytryptamine, 99%
Produktkod. 10327800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10327800 250 mg Glasflaska 250mg
10237303 50 mg Glass bottle 50mg
10165583 1 g Glasflaska 1g
11906621 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10327800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187452500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3610-36-4 | C11H14N2O | 190.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3610-36-4
Molekylformel C11H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 190.24
MDL-nummer MFCD00005663
InChI-nyckel VOCGEKMEZOPDFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17654
IUPAC-namn 2-(6-metoxi-lH-indol-3-yl)etanamin
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methoxytryptamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 143.0°C to 146.0°C
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-methoxytryptamine, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl-6-methoxyindole, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine, 6-methoxy, 2-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 1h-indole-3-ethanamine,6-methoxy, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 2-6-methoxyindol-3-yl ethylamine, 6-methoxy tryptamine
Löslighetsinformation Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vikt 190.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Methoxytryptamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.