Läs mer
6-metyl-1,2,3,4-tetrahydrokinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022457
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442298 10 g 10g
11452298 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15245.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91-61-2 | C10H13N | 147.22 g/mol
6-metyl-1,2,3,4-tetrahydrokinolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrokinolin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-61-2
Molekylformel C10H13N
Molekylvikt (g/mol) 147.22
MDL-nummer MFCD00023887
InChI-nyckel XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa
PubChem CID 66678
IUPAC-namn 6-metyl-1,2,3,4-tetrahydrokinolin
LEDER CC1=CC=C2NCCCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smältpunkt 33°C to 37°C
Kokpunkt 262°C to 263°C (712 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 122515
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 147.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.