missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 933-19-7 |
| Molekylformel | C4 H5 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-hydroxy-6-methyl-, 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-methyl- (9CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-methyl- (8CI), s-Triazine-2,4-diol, 6-methyl- (6CI,7CI), 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-1,3,5-triazine, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-s-triazine, 2,4-Dioxo-6-methyltetrahydro-s-triazine, 2-Methyl-4,6-dihydroxy-s-triazine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Methyl-1H,3H-s-triazine-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O2/c1-2-5-3(8)7-4(9)6-2/h1H3,(H2,5,6,7,8,9) |
| LEDER | CC1=NC(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.1 |
| Formel vikt | 127.0382 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?