Läs mer
6-metyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, TRC
Produktkod. 30481127
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30481127 25 mg
1 options
Produktkod. 30481127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33745425MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
CAS 5196-20-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H9 N O2
Kvantitet 25 mg
Synonym 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 1,3-dihydro-6-methyl-, 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-Methyl-8-oxa-4-azabicyclo[4.3.0]nona-1,3,5-trien-2-ol
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
LEDER Cc1ncc2COCc2c1O
IUPAC-namn 6-metyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633