missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Methyl-1,4-naphthoquinone, TRC

Produktkod. 30474579
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474579 100 mg
30467694 1 g
30471170 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474579 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM323160100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 605-93-6
Molekylformel C11 H8 O2
Molekylvikt (g/mol) 172.18
IUPAC-namn 6-methylnaphthalene-1,4-dione
LEDER Cc1ccc2C(=O)C=CC(=O)c2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Methyl-1,4-naphthoquinone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8O2/c1-7-2-3-8-9(6-7)11(13)5-4-10(8)12/h2-6H,1H3
Formel vikt 172.0524
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.