missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl-1,6-heptanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-1,6-heptanediol |
| CAS | 5392-57-4 |
| Molekylformel | C8H18O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-Methylheptane-1,6-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2/c1-8(2,10)6-4-3-5-7-9/h9-10H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(O)(C)CCCCCO |
| IUPAC-namn | 6-methylheptane-1,6-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.23 |
| Formel vikt | 146.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?