Läs mer
6-Methyl-1-heptyl Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methylheptanol |
| CAS | 1653-40-3 |
| Molekylformel | C8 H18 O |
| Kvantitet | 0,25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H18O/c1-8(2)6-4-3-5-7-9/h8-9 H,3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCO |
| IUPAC-namn | 6-methylheptan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vikt | 130.1358 g/mol |
| Procent renhet | min 98% Chemical Purity |