Läs mer
6-Methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, TRC
Produktkod. 30481541
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481541 50 mg
30475910 100 mg
30466075 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22470050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220327-29-7
Molekylformel C16H17N
Molekylvikt (g/mol) 223.31
IUPAC-namn 6-methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
LEDER Cc1ccc2C(NCCc2c1)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17N/c1-12-7-8-15-14(11-12)9-10-17-16(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,16-17H,9-10H2,1H3
Formel vikt 223.1361