Läs mer
6-Methyl-1H,2H,3H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2-one (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-1H,2H,3H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2-one |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O2/c1-5-2-3-6-8(9-5)12-4-7(11)10-6/h2-3H,4H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 164.0586 |