Läs mer
6-Methyl-2,3'-bipyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-2,3'-bipyridine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c1-9-4-2-6-11(13-9)10-5-3-7-12-8-10/h2-8H,1H3 |
| Formel vikt | 170.0844 |