Läs mer
6-metyl-2,3-dihydropyridazin-3-on-hydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537893
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10537893 1 g 1g
10492483 10 g 10g
10652265 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10537893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB06840DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 7143-82-0
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
MDL-nummer MFCD00039720
InChI-nyckel QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylpyridazin-3-ol hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one hydrate, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3-one hydrate, 3-methyl-1h-pyridazin-6-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h ;-one hydrate, 6-methyl-2-hydropyridazin-3-one, hydrate, 6-methyl-2,3-dihydropyridazine-3-one hydrate, 6-methylpyridazin-3 2h-one-water 1/1
PubChem CID 2774632
LEDER CC1=NNC(=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one hydrate
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 6-metyl-2,3-dihydropyridazin-3-on
Formel vikt 128.14
Procent renhet 90%