Läs mer
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile, Mikromol™
Beskrivning
6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile |
| CAS | 768398-03-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H15 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15N3/c1-12-3-6-14(7-4-12)17-15(9-10-18)20-11-13(2)5-8-16(20)19-17/h3-8,11H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC#N |
| IUPAC-namn | 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetonitrile |
| Visa mer |