missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin, Mikromol™

Produktkod. 30463060
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463060 4 x 25 mg
30050860 25 mg
30051218 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463060 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0333.1500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 88965-00-8
Analyt- eller komponentnamn 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H14 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Imidazo[1,2-a]pyridine, 6-methyl-2-(4-methylphenyl)-, 2-(4-Methylphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
InChI formel InChI=1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ccc(cc1)c2cn3cc(C)ccc3n2
IUPAC-namn 6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 222.29
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 222,1157 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.