missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-metyl-2-(4-metylfenyl)-imidazo[1,2-a]pyridin, TRC

Produktkod. 30480547
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480547 1 g
30465208 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3220501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 88965-00-8
Molekylformel C15 H14 N2
Molekylvikt (g/mol) 222.29
Synonym Imidazo[1,2-a]pyridine, 6-methyl-2-(4-methylphenyl)-, 2-(4-Methylphenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
IUPAC-namn 6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin
LEDER Cc1ccc(cc1)c2cn3cc(C)ccc3n2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14N2/c1-11-3-6-13(7-4-11)14-10-17-9-12(2)5-8-15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
Formel vikt 222.1157
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.