missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl-2,7-nonanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-2,7-nonanediol |
| CAS | 1865076-81-8 |
| Molekylformel | C10H22O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,7-Nonanediol, 6-methyl- (ACI), 6-Methyl-2,7-nonanediol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O2/c1-4-10(12)8(2)6-5-7-9(3)11/h8-12H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | OC(C)CCCC(C)C(O)CC |
| IUPAC-namn | 6-methylnonane-2,7-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.28 |
| Formel vikt | 174.162 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?