Läs mer
6-Methyl-2-heptanamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322602
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322602 1 ml
1 options
Produktkod. 30322602 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12727650AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,5-Dimethylhexylamine
CAS 543-82-8
Analyt- eller komponentnamn 1,5-Dimethylhexylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H19 N
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
LEDER CC(C)CCCC(C)N
IUPAC-namn 6-methylheptan-2-amine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 129.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 129.1517 g/mol