missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Methyl-2-heptanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-2-heptanol |
| CAS | 4730-22-7 |
| Molekylformel | C8H18O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (±)-6-Methyl-2-heptanol, 1,5-Dimethyl-1-hexanol, 2-Hydroxy-6-methylheptane, 2-Methylheptan-6-ol, NSC 75858 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | OC(C)CCCC(C)C |
| IUPAC-namn | 6-methylheptan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.23 |
| Formel vikt | 130.1358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?